Merck
Y0001593
Dexametasona
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihidroxi-16-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona, 9α-Fluoro-16α-metil-11β,17α,21-trihidroxi-1,4-pregnadieno-3,20-diona, 9α-fluoro-16α-metilprednisolona, Prednisolona F
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H29FO5
Número de CAS:
Peso molecular:
392.46
Beilstein:
2066651
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
familia API
dexamethasone
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
EDQM
condiciones de almacenamiento
protect from light
mp
262-264 °C (lit.)
262-264 °C
solubilidad
water: <0.1 g/L
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Clave InChI
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Información sobre el gen
human ... NR3C1(2908)
Descripción general
Dexamethasone belongs to the class of synthetic glucocorticoid steroid drugs.[1]
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Dexamethasone is used as an EP referencs standard to quantify the analyte in pharmaceutical formulations using liquid chromatography (LC) technique.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Glucocorticoide antiinflamatorio
Glucocorticoide antiinflamatorio. Regula la supervivencia, el crecimiento y la diferenciación de las células T. Inhibe la inducción de la óxido nítrico sintasa.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Dexamethasone: Therapeutic Uses, Mechanism of Action and Potential Side Effects (2013)
Dexamethasone
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 10(3), 4961-4963 (2021)
Sara Bringhen et al.
Blood, 124(1), 63-69 (2014-05-24)
This multicenter, open-label phase 2 trial determined the safety and efficacy of carfilzomib, a novel and irreversible proteasome inhibitor, in combination with cyclophosphamide and dexamethasone (CCyd) in patients with newly diagnosed multiple myeloma (NDMM) ≥65 years of age or who
S Choi et al.
British journal of anaesthesia, 112(3), 427-439 (2014-01-15)
Brachial plexus nerve blocks (BPBs) have analgesic and opioid sparing benefits for upper extremity surgery. Single-injection techniques are limited by the pharmacological duration and therapeutic index of local anaesthetics (LAs). Continuous catheter techniques, while effective can present management challenges. Off-label
Michael J White et al.
Cell, 159(7), 1549-1562 (2014-12-20)
Activated caspases are a hallmark of apoptosis induced by the intrinsic pathway, but they are dispensable for cell death and the apoptotic clearance of cells in vivo. This has led to the suggestion that caspases are activated not just to kill