SML2100
RIPA-56
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-Benzyl-N-hydroxy-2,2-dimethylbutanamide, RIPA56
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(O)(Cc1ccccc1)C(=O)C(CC)(C)C
InChI
1S/C13H19NO2/c1-4-13(2,3)12(15)14(16)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,16H,4,10H2,1-3H3
Clave InChI
AVYVHIKSFXVDBG-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)