Merck
SML1682
CDN1163
≥98% (HPLC), SERCA activator, powder
Sinónimos:
4-(1-Methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
320.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
CDN1163, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC2=C(NC(C3=CC=C(OC(C)C)C=C3)=O)C=CC=C2C=C1
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-13(2)24-17-11-9-16(10-12-17)20(23)22-18-6-4-5-15-8-7-14(3)21-19(15)18/h4-13H,1-3H3,(H,22,23)
InChI key
GVGVYDCVFBGALZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CDN1163 is an allosteric activator of sarco/ endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) that potently lowered fasting blood glucose, improved glucose tolerance and ameliorated hepatosteatosis in ob/ob mice. Additionally CDN1163 induces significant reduction in adipose tissue weight with no change in lean mass in ob/ob mice. CDN1163 has no effect on glucose levels or body weight in lean control mice.
CDN1163 is an allosteric activator of sarco/ endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA).
CDN1163 treatment declined the hepatic expression of genes implicated in gluconeogenesis and lipogenesis as well as attenuated endoplasmic reticulum (ER) stress response and ER stress-induced apoptosis. CDN1163 interacts with sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) and enhances ER Ca2+ content.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)