Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
200-664-3
Form:
DMSO solution
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
2-8°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Cóctel de inhibidores de fosfatasa 3, DMSO solution
form
DMSO solution
Quality Segment
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
La combinación inhibidora de fosfatasas mejora los rendimientos de las proteínas intactas al añadir inhibidores a enzimas que modifican las proteínas presentes en los extractos celulares. Este producto se ha estudiado en extractos de tejidos animales, como la placenta humana o el hígado bovino, y en extractos de células A431, CHO y U937. Se ha optimizado y estudiado para las isozimas L de las fosfatasas alcalinas, medidas con pNPP y para las proteínas fosfatasas de serina/treonina.
Biochem/physiol Actions
Esta mezcla contiene componentes individuales con propiedades inhibidoras específicas. La cantaridina inhibe la proteína fosfatasa 2A. El oxalato de (-)-p-bromolevamisol inhibe las isoformas L de las fosfatasas alcalinas. La caliculina A inhibe las proteínas fosfatasas 1 y 2A.
Preparation Note
Este cóctel es suministrado como una disolución transparente en dimetilsulfóxido. Se recomienda diluir la combinación a 1 ml de cóctel por 500 mg de proteína extraída de tejido o células. A menudo se utiliza una concentración final del 1 % (v/v), que inhibirá las actividades fosfatasa encontradas en el sobrenadante de la placenta humana o el hígado bovino después de centrifugar a 27.000 x g, y en el sobrenadante de los extractos de A431, CHO y U937 después de centrifugar a 100.000 x g.
Disclaimer
Tal como se suministra este producto es estable durante cuatro años a la temperatura de almacenamiento de 2-8°C recomendada.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?