Merck
R0278
Sigma-Aldrich
Tampón RIPA
Sinónimos:
Radioimmunoprecipitation assay buffer
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.56
descripción
protease free
Nivel de calidad
Formulario
liquid
envase
pkg of 50 mL
pkg of 500 mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
color
colorless
pH
7.8-8.2 (25 °C, 1 ×)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
EL tampón RIPA (ensayo de radioinmunoprecipitación) se suministra como una disolución lista para usar que no requiere preparación. Reduce al mínimo las interacciones inespecíficas de unión a proteínas para mantener el fondo bajo, al tiempo que permite las interacciones más específicas, lo cual hace posible estudiar las interacciones proteína-proteína relevantes. Es muy utilizado en aplicaciones como la inmunoprecipitación, ya que los componentes de este tampón no afectan de manera negativa a la mayoría de los anticuerpos y antígenos proteicos.
La disolución amortiguadora para análisis de radioinmunoprecipitación (tampón de RIPA) es un tampón de lisis utilizado para la lisis y la solubilización rápidas y eficientes de proteínas de células de mamífero cultivadas en suspensión y adheridas.
Aplicación
El tampón RIPA se ha utilizado como reactivo para lisis celular en los siguientes estudios experimentales:
  • Fenotipado profundo del tejido periférico basado en fibroblastos, que facilita la estratificación mecanicisita de la enfermedad de Parkinson esporádica (sPD).
  • Demostración de la inhibición de la fosforilación oxidativa (OXPHOS), que puede activar la necroptosis dependiente de la proteína de tipo dominio de cinasa de linaje mixto (MLKL) en las células epiteliales pulmonares humanas.
La disolución tampón RIPA permite la lisis celular y la solubilización proteica eficaces a la vez que evita la degradación de las proteínas y la interferencia en la actividad biológica y la inmunorreactividad de las proteínas. La disolución tampón RIPA también produce un bajo ruido de fondo en los análisis de inmunoprecipitación y los ensayos de pull-down molecular. Compatible con los geles de afinidad EZview.
Características y beneficios
1 ml del tampón RIPA se utiliza para lisar células de una placa de cultivo de 100 mm (0,5 a 5 * 107 células) de la mayoría de líneas celulares adherentes de mamíferos.
Minimiza las interacciones proteicas inespecíficas para asegurar bajo ruido de fondo.
Otras notas
Disolución lista para utilizar que contiene NaCl 150 mM, IGEPAL® CA-630, al 1,0 %, desoxicolato sódico al 0,5 %, SDS al 0,1%, Tris 50 mM, pH 8.0.
Información legal
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Elham Abbasloo et al.
Neuropeptides, 60, 7-12 (2016-08-21)
Pain represents a major contributing factor to the individual's quality of life. Although pain killers as opioids, endogenous or exogenous peptides can decrease pain perception, the chronic use of them leads to antinociceptive tolerance. It has been demonstrated that neuropeptide
Impaired oxidative phosphorylation regulates necroptosis in human lung epithelial cells
Koo MJ, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 464(3), 875-880 (2015)
Paula Kinsella et al.
Investigational new drugs, 34(2), 159-167 (2016-02-18)
The C-KIT receptor tyrosine kinase is constitutively activated in the majority of gastrointestinal stromal tumours (GIST). Imatinib (IM) a selective inhibitor of C-KIT, is indicated for the treatment of KIT-positive unresectable and/or metastatic GIST, and has tripled the survival time
Zuzana Keckesova et al.
Nature, 543(7647), 681-686 (2017-03-23)
Post-mitotic, differentiated cells exhibit a variety of characteristics that contrast with those of actively growing neoplastic cells, such as the expression of cell-cycle inhibitors and differentiation factors. We hypothesized that the gene expression profiles of these differentiated cells could reveal
Liang Zhao et al.
Nature communications, 8(1), 1216-1216 (2017-11-01)
Platelets are increasingly recognized for their contributions to tumor metastasis. Here, we show that the phosphoinositide signaling modulated by phosphatidylinositol transfer protein type α (PITPα), a protein which shuttles phosphatidylinositol between organelles, is essential for platelet-mediated tumor metastasis. PITPα-deficient platelets
Contenido relacionado
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.