Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Medio esencial mínimo Eagle, Spinner Modification, with Earle′s salts and sodium bicarbonate, without calcium chloride and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Recommended for suspension cultures.
Preparation Note
Supplement with 0.292 g/L L-glutamine.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medio esencial mínimo Eagle
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?