EP5910757000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 750 mL conical tubes, pkg of 2 ea
About This Item
Productos recomendados
Características
Holds 750 mL flat bottom bottles
for 750 mL conical tubes
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5910757000
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Universal bucket
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)