Documentos clave
EP5910755007
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
13x75-100 mm round-bottom rubes, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
13x75-100 mm round-bottom rubes
Holds 4 - 8 mL tubes
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5910755007
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Universal bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)