EP5820708000
Wide Neck Bottle for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, pack of 2, capacity 750 mL
Sinónimos:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
polypropylene bottle
round
Características
with cap
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5820708000 (Global)
Parámetros
3250 × g max. RCF
capacidad
750 mL
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- The bottle is made of polypropylene and supplied with a screw cap
- Compatible for rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)