Documentos clave
ADS41042-EP
Adapter for Eppendorf® S-4-104
holds 24 x 1.5 - 2 mL vessels, for IsoRack, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
holds 24 x 1.5 - 2 mL vessels
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638998 (NA)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with MTP/Flex buckets (Plate buckets)
Categorías relacionadas
Descripción general
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)