EP5495512004
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
S-96x0.2-PCR, to hold, 96 x 0.2 mL PCR tubes, to hold, 12 x 8-tube PCR strips, includes 4 x swing buckets
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 12 x 8-tube PCR strips
to hold 96 x 0.2 mL PCR tubes
S-96x0.2-PCR
includes 4 x swing buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5495512004
Parámetros
6,000 max. RCF (3,217 xg)
técnicas
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5425
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)