EP5495505008
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-10x5, to hold, 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
About This Item
Productos recomendados
Características
lid
to hold 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes
FA-10x5
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5495505008
Parámetros
15,060 max. RCF (21,300 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5425
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)