C3888
Carboxypeptidase Y from baker′s yeast (S. cerevisiae)
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
Sinónimos:
Peptidyl-L-amino acid Hydrolase, Serine Carboxypeptidase
About This Item
Productos recomendados
grado
Proteomics Grade
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥50 units/mg protein
mol peso
61 kDa
composición
Protein, ≥75% E1%/280
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Definición de unidad
Forma física
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)