A8200
Aminopeptidase from Aeromonas proteolytica
lyophilized powder, 50-150 units/mg protein
Sinónimos:
AAP, Aminopeptidase from Vibrio proteolyticus, bacterial leucyl aminopeptidase
About This Item
Productos recomendados
grado
Proteomics Grade
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
50-150 units/mg protein
mol peso
29.5 kDa
composición
Protein, ~40% biuret
solubilidad
H2O: soluble 0.9-1.1 mg/mL, clear, colorless
actividad extraña
endopeptidase, essentially free
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)