Merck
P8038
Proteinasa bacteriana
Type XXIV, 7.0-14.0 units/mg solid, lyophilized powder
Sinónimos:
Proteinasa from Bacillus licheniformis, Proteasa alcalina, Proteasa from Bacillus licheniformis, Subtilopeptidasa A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-752-2
NACRES:
NA.54
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≤0.05 Kunitz units/mg solid RNase, ≤5.0 Kunitz units/mg solid DNase, 7.0-14.0 units/mg solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
type
Type XXIV
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≤0.05 Kunitz units/mg solid RNase, ≤5.0 Kunitz units/mg solid DNase, 7.0-14.0 units/mg solid
mol wt
27 kDa
purified by
crystallization
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La subtilisina es un polipéptido monocatenario no glucosilado sin puentes disulfuro y con un peso molecular de 27 kDa.
Application
Es una enzima proteolítica aislada de la fermentación de Bacillus licheniformis. Es una endoproteinasa de serina con una amplia especificidad hacia las proteínas nativas y desnaturalizadas, y es activa en condiciones alcalinas. El producto P8038, también denominado subtilisina Carlsberg, se ha utilizado para hidrolizar células cardiacas destinadas al estudio del silenciamiento del NHE1 mitocondrial cardiaco.
La enzima de Sigma se ha utilizado para optimizar la liberación de todas las poblaciones mitocondriales del tejido ventricular homogeneizado de corazón de rata. También se ha utilizado en el tratamiento pre-hibridación de muestras de hígado fijadas en formalina e incluidas en cera de parafina para detectar ADN humano y vírico.
Biochem/physiol Actions
La subtilisina A es miembro de la familia de endoproteinasas de serina S8. Tiene una amplia especificidad con preferencia por los residuos grandes no cargados en la posición P1. Hidroliza proteínas nativas y desnaturalizadas, y es activa en condiciones alcalinas.
Las proteinasas catabolizan las proteínas mediante hidrólisis de los enlaces peptídicos. Las proteasas son inactivadas por los inhibidores del sitio activo de serina, como el fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF) y el diisopropilfluorofosfato.
Analysis Note
Análisis de aminoácidos y electroforesis de enfoque isoeléctrico compatible con la subtilisina Carlsberg.
Other Notes
Una unidad hidrolizará la caseína para producir color equivalente a 1,0 μmol (181 μg) de tirosina por minuto a pH 7,5 a 37 °C (color por el reactivo Folin-Ciocalteu).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)