Proteasas
La hidrólisis proteolítica de los enlaces peptídicos se reconoce como un mecanismo esencial y ubicuo para la regulación de una miríada de procesos fisiológicos. Se han utilizado de manera sistemática cuatro clases principales de enzimas proteolíticas para describir las proteasas. Las proteasas de serina son probablemente las mejor caracterizadas. Esta clase de proteasas incluye la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa. La clase de proteasas de cisteína consta de la papaína, la calpaína y las catepsinas lisosómicas. Las proteasas de aspártico son la pepsina y la renina. Las metaloproteasas incluyen la termolisina y la carboxipeptidasa A. Explore nuestra completa oferta de proteinasas rigurosamente probadas para satisfacer sus requisitos de trabajo con proteínas.
Products
Proteasas para aplicaciones experimentales
Con el fin de ayudarle en su selección de proteasas, nuestro Buscador de proteasas permite a los investigadores localizar endopeptidasas y exopeptidasas que son necesarias para la rotura precisa de las proteínas. Al facilitar la descomposición catalítica de las proteínas en polipéptidos más pequeños o en aminoácidos individuales, nuestras proteasas proporcionan una completa gama de ofertas para satisfacer sus requisitos de aplicación en investigación proteica.
Proteasas para investigación en proteómica
Las proteasas son herramientas de uso común en la investigación proteómica y adecuadas para digerir proteínas en pequeños fragmentos peptídicos para el análisis mediante espectrometría de masas seguida de la secuenciación (MS en tándem). La tripsina genera péptidos en el intervalo de masas útiles para la espectrometría de masas y se reconoce como la proteasa más utilizada para la identificación de proteínas. Explore nuestros productos recombinantes solu-tripsina estables en disolución SOLu-Trypsin (EMS0004) (EMS0005) si desea más información. Además, hay casos en los que la digestión por separado o secuencial con otras proteasas puede ser una mejor opción para su proteína de interés. Ofrecemos una variedad de proteasas de grado de secuenciación adecuadas para utilizar en la preparación de muestras para espectrometría de masas.
Proteasas para investigación industrial y aplicada
Las proteasas tienen importancia comercial en diferentes sectores industriales y aplicados, y tienen múltiples aplicaciones. Debido a su amplia variedad de características fisiológicas, como la hidrólisis a pH extremos o a temperaturas elevadas, son ideales para utilizar en los sectores farmacéutico, de diagnóstico, textil y de alimentos sólidos y líquidos. Entre las aplicaciones específicas de estas proteasas se cuentan, entre otras, las pruebas de fibra dietética y los aditivos de limpieza in situ para la eliminación de contaminantes. Disponemos de una amplia gama de enzimas purificadas y mezclas de enzimas para investigar y desarrollar nuevos procesos, productos y ensayos.
Kits para detección de proteasas
Ofrecemos dos kits fáciles de usar para detectar trazas de proteasa o para determinar la actividad proteasa total, utilizando las mismas metodologías empleadas por nuestro departamento de control de calidad durante años. Hemos utilizado estos protocolos para analizar miles de muestras en busca de actividad proteolítica.
Los kits de detección de proteasas son kits completos para la detección de actividad proteasa primaria o trazas de actividad proteasa mediante detección fluorométrica o colorimétrica, a su elección. Todo lo que necesita, incluidos el control, los patrones, las disoluciones tampón y el sustrato, está incluido. Para mayor comodidad, el ensayo puede realizarse en formato de cubeta o microplaca. Cada kit contiene suficientes reactivos para 200 análisis x 1 ml. Para una mayor sensibilidad al medir niveles bajos de actividad proteasa, se recomienda el kit de detección fluorescente de proteasa (PF0100). Para una cuantificación más precisa de la actividad proteasa primaria, se recomienda el kit de detección colorimétrica de proteasa (PC0100).
Tanto el kit de detección fluorométrica como el de detección colorimétrica se han probado frente a muestras representativas de los cuatro tipos de proteasas (serina, aspártico, cisteína y metaloproteasas) para garantizar una amplia idoneidad de aplicación.