B1120000
Biperiden hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1-(5-Bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl)-1-phenyl-3-(1-piperidinyl)propan-1-ol hydrochloride, Akineton, Akinophyl
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
biperiden
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].OC(CCN1CCCCC1)(C2CC3CC2C=C3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H29NO.ClH/c23-21(19-7-3-1-4-8-19,11-14-22-12-5-2-6-13-22)20-16-17-9-10-18(20)15-17;/h1,3-4,7-10,17-18,20,23H,2,5-6,11-16H2;1H
Clave InChI
RDNLAULGBSQZMP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CHRM1(1128)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)