Saltar a
F132
Fluoxetina hydrochloride
≥98% (TLC), solid, selective serotonin reuptake inhibitor 
Sinónimos:
HCl de fluoxetina, (±)-N-metil-γ-[4-(trifluorometil)fenoxi]bencenopropanamina hydrochloride, LY-110,140 hydrochloride, Prozac®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18F3NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
345.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
260-101-2
MDL number:
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Fluoxetina hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 4 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
originator
Eli Lilly
SMILES string
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
InChI key
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
General description
El clorhidrato de fluoxetina es un psicotropo y uno de los miembros iniciales de la clase de antidepresivos conocidos como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). Es el ingrediente activo de Prozac®.[1][2]
Application
El clorhidrato de fluoxetina se ha utilizado para estudiar su efecto sobre la capacidad de unión de los radiofármacos 123I-marcados 2-((2-((dimetilamino)metil)fenil)tio)-5-yodofenilamina ([123I]ADAM) a los SERT (transportadores de serotonina) en ratones.[2] También se ha utilizado para el tratamiento crónico de animales privados de luz.[3]También se ha utilizado como inhibidor de la recaptación de serotonina para estudiar sus efectos sobre el estrés agudo en peces.[4]
Biochem/physiol Actions
El clorhidrato de fluoxetina actúa en las terminales presinápticas donde evita la recaptación de serotonina, lo que provoca la acumulación de serotonina en el líquido extracelular de las sinapsis.[2]
Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina; antidepresivo.
Features and Benefits
Este compuesto aparece en las páginas Transportadores de aminas biógenas y Canales de cloruros del Manual de clasificación de receptores y transducción de la señal. Pulse aquí para encontrar otras páginas del manual.
Este compuesto es un producto destacado para la investigación farmacocinética y toxicológica (ADME-Tox) y en neurociencia. Descubra más productos destacados ADME Tox y Neurociencia . Encontrará más información sobre moléculas bioactivas pequeñas para otras áreas de investigación en sigma.com/discover-bsm.
Este compuesto fue desarrollado por Eli Lilly. Si desea examinar la lista de otros compuestos desarrollados por la industria farmacéutica y los fármacos aprobados o candidatos a fármacos, pulse aquí
Legal Information
Se vende bajo licencia de Eli Lilly and Company.
Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR1394BP797F-918
form
solid
form
-
form
solid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
H2O: 4 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
originator
Eli Lilly
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoxetina hydrochloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Good morning, can it be used for controlled release research with zein, and what would be its solubility and purity?
    1 answer
    1. Based on an online search, the use of zein in controlled release is typically for poorly water-soluble drugs. If that is the case, then this product may not be suitable for this purpose, as the solubility specification is 10 mg/mL in water, resulting in a clear solution. Purity by TLC is ≥ 98%.
      Helpful?
  2. What is the storage condition once I receive it?
    1 answer
    1. This product may be stored in room temperature.
      Helpful?
  3. What is the solubility of item F132, Fluoxetine hydrochloride? Also, how should stock solutions be stored after reconstitution?
    1 answer
    1. The solubility of Fluoxetine hydrochloride is as follows:
      • Soluble in water: 3.46 mg/mL
      •Soluble in DMSO: 34.58 ng/mL.
      After reconstitution, it is recommended to store stock solutions in tightly sealed vials at -20°C or below and to use them within 1 month.
      Helpful?
  4. Good day, I wanted to know if buying the 10 mg fluoxetine product would mean the customer would receive a pack of multiple 10 mg fluoxetine pills or if it means the product would just be 10 mg of the drug. Any information will be appreciated. Thank you.
    1 answer
    1. This product is in powder form and is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.