Merck
A3678
Sigma-Aldrich
Persulfato de amonio
for molecular biology, suitable for electrophoresis, ≥98%
Sinónimos:
AP, APS, PER, Peroxidisulfato de amonio, Peroxodisulfato de amonio
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2S2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
228.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41105319
eCl@ss:
38030421
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
grade
for molecular biology
Quality Level
vapor density
7.9 (vs air)
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
technique(s)
electrophoresis: suitable
anion traces
chloride (Cl-): <10 ppm
cation traces
Fe: <10 ppm
heavy metals (as Pb): <50 ppm
foreign activity
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
SMILES string
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
General description
El persulfato de amonio (APS) es un reactivo ampliamente utilizado en bioquímica y biología molecular para la preparación de geles de poliacrilamida. El APS forma radicales libres de oxígeno en disoluciones acuosas mediante un mecanismo catalizado por bases. Las bases utilizadas con más frecuencia como catalizadores son aminas terciarias como la TEMED (N,N,N′,N′-tetrametiletilenodiamina) o el DMAPN (3-dimetilaminopropionitrilo). Los radicales libres causarán la polimerización de la acrilamida y la bis-acrilamida para formar una matriz de gel, que puede utilizarse para separar las macromoléculas por tamaño. El APS se ha utilizado también para estudiar las interacciones proteína-proteína mediante química de reticulación fotoiniciada.
Application
El persulfato de amonio se ha utilizado para la preparación de geles de poliacrilamida e hidrogeles de acrilamida.
Catalizador para polimerización de gel de acrilamida.
Analysis Note
Probados para su uso en la polimerización de acrilamida.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Chemistry for the analysis of protein-protein interactions: rapid and efficient cross-linking triggered by long wavelength light.
Fancy DA and Kodadek T
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96, 6020-6020 (1999)
Relationships among cell morphology, intrinsic cell stiffness and cell-substrate interactions.
Chiang MY et al.
Biomaterials, 34, 9754-9754 (2013)
Maurer HR
Disc Electrophoresis and Related Techniques of Polyacrylamide Gel Electrophoresis (1978)
Development of digestive enzyme activity in larvae of spotted sand bass Paralabrax maculatofasciatus II: Electrophoretic analysis.
Alvarez-Gonzalez CA, et al.
Fish Physiology and Biochemistry, 36, 29-29 (2010)
Composite three-dimensional woven scaffolds with interpenetrating network hydrogels to create functional synthetic articular cartilage.
Liao IC et al.
Advances in Functional Materials, 23, 5833-5833 (2013)
Artículos
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocolos
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Ver todo