52941
Propionyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) propionyl ester, Propanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.0%
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?