Merck
55107
Supelco
Palmitoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) hexadecanoyl ester, Hexadecanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23D3H42NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
402.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (TLC)
actividad óptica
[α]/D -15.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Extensión del etiquetado
≥99.0%
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
InChI
1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1/i2D3
Clave InChI
XOMRRQXKHMYMOC-LHPFAIHXSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)