93689
L-Carnitine-(trimethyl-d9) inner salt
analytical standard
Sinónimos:
(R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -27.5±3.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.5%
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?