617466
Acetyl-d3-L-carnitine hydrochloride
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D -28°, c = 1 in H2O
mp
194 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])C(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i1D3;
Clave InChI
JATPLOXBFFRHDN-SPMMGKNWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)