C75M15W
MPAGE®® Comb
0.75 mm, 15 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
Sinónimos:
mini gel combs
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Peines mPAGE® 0,75 mm 15 pocillos, 5 env.,
envase
pkg of 5 packs
fabricante / nombre comercial
Millipore
técnicas
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
An × Al
10.1 cm × 8.3 cm
gel tamaño
8.3 mm × 10.1 mm
gel grosor
0.75 mm
pocillo tamaño
15 wells
pocillo volumen
20 μL
compatibilidad
for use with mPAGE® Gel Caster components:
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Artículos
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Protocolos
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introducción a la PAGE Aprenda sobre el fondo y el protocolo de la SDS-PAGE para la separación de proteínas en función del tamaño en un gel de poliacrilamida.