Merck
C4551
Vertical mini-gel Comb
10 cm wide, for use with 1.0 mm x 10 wells
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105305
NACRES:
NB.51
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Combs for vertical mini-gel, 10 cm wide, size 1.0 mm × 10 wells
size
1.0 mm × 10 wells
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)