Documentos clave
C75M10W
Millipore
MPAGE®® Comb
0.75 mm, 10 wells, for use with MPAGE®® Gel Caster
About This Item
Código UNSPSC:
41105312
NACRES:
NC.01
Nombre del producto
mPAGE® Combs 0.75 mm 10 Wells, 5pk,
envase
pkg of 5 packs
fabricante / nombre comercial
Millipore
técnicas
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
An × Al
10.1 cm × 8.3 cm
gel tamaño
8.3 cm × 10.1 cm
gel grosor
0.75 mm
pocillo tamaño
10 wells
pocillo volumen
33 μL
compatibilidad
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Descripción general
Use mPAGE® Combs 0.75 mm 10 Wells when casting polyacrylamide gels with with cassette sandwiches assembled from Compatible 0.75 mm mPAGE® Mini Spacer Plates and mPAGE® Mini Short Plates.
Información legal
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Artículos
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.
Protocolos
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introducción a la PAGE Aprenda sobre el fondo y el protocolo de la SDS-PAGE para la separación de proteínas en función del tamaño en un gel de poliacrilamida.
Introducción a la PAGE Aprenda sobre el fondo y el protocolo de la SDS-PAGE para la separación de proteínas en función del tamaño en un gel de poliacrilamida.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Ver todo