Documentos clave
MSPA75
MPAGE®® Mini Spacer Plates
0.75 mm
Sinónimos:
mini gel plates
About This Item
UNSPSC Code:
41105312
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
mPAGE® Mini Spacer Plates 0.75 mm, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
material
glass plate
packaging
pkg of 5 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel thickness
0.75 mm
General description
Use 0.75 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches when casting polyacrylamide gels with 0.75 mm thickness.
Compatibility
These plates can be used for casting gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Compatible with mPAGE® Combs:
  • 0.75 mm, 10 wells
  • 0.75 mm, 15 wells
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Artículos
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Ver todo