251010
Cytarabine
≥98% (HPLC), solid, DNA replication inhibito, Calbiochem
Sinónimos:
1-β-D-Arabinofuranosylcytosine, Ara-C, Cytarabine, Cytosine Arabinoside
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
1-β-D-Arabinofuranosylcytosine, Anticancer, antiviral agent that is especially effective against leukemias.
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 2784
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
water: 1 mM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]2([c](nc(cc2)N)=O)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
Clave InChI
UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Anticancer, antiviral agent that is especially effective against leukemias
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Dessi, F., et al. 1995. J. Neurochem.64, 1980.
Grant, S., et al. 1994. Oncol. Res. 6, 87.
Greenberg, A.L., et al. 1994. Cancer74, 1261.
Perrino, F.W., et al. 1997. J. Biol. Chem.269, 16357.
Tomkins, C.E., et al. 1994. J. Cell Sci.107, 1499.
Taddie, J.A., and Traktman, P. 1993. J. Virol.67, 4323.
Brach, M.A., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 60.
Este, E., et al. 1992. Blood79, 2246.
Owens, J.K., et al. 1992. Cancer Res.52, 2389.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3