This product is packaged in a 100 ml Polyethylene terephthalate square bottle with a sterile white high-density polyethylene cap.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
Porcine
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
23.4 kDa
concentration
0.25%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
impurities
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-7.6
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- en el desprendimiento de células de cáncer colorrectal humano HT29 cultivadas en RPMI 1640 que se enriqueció con suero de ternera fetal al 10 %, durante la determinación de la frecuencia celular relativa de muestras de elevada concentración.[1]
- para digerir con tripsina la línea celular tcA-201 del riñón embrionario humano transfectada transitoria.[2]
- para liberar enzimáticamente los fibroblastos de ratón (línea celular L929) adheridos al andamio durante el cultivo celular para evaluar la influencia de varios tratamientos modificados de los andamios y fibras de no tejido de poli(L/D)lactida 96/4.[3]
- para disociar las células de la placa de cultivo destinadas a análisis de citometría de flujo. [3]
Biochem/physiol Actions
Los inhibidores de las proteasas de serina, como DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF y la aprotinina, entre otros, inhibirán la tripsina.
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source Porcine | biological source Porcine | biological source Porcine | biological source Porcine pancreas |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| concentration 0.25% | concentration 1 × | concentration 10 × | concentration 1 × |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.4 kDa | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disolución de tripsina-EDTA
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
해당 제품의 보관용기 재질 문의드립니다. 보관통 및 캡 재질
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the proper procedure for diluting to .1% Trypsin
1 answer-
This product contains 0.25% trypsin in Hanks Balanced Salt Solution with phenol red and without Calcium or Magnesium. It may be diluted to 0.1% using HBSS products H6648, H2387, or similar.