203695
bpV(phen)
A potent protein phosphotyrosine phosphatase inhibitor and insulin receptor kinase (IRK) activator.
Sinónimos:
bpV(phen), Potassium Bisperoxo(1,10-phenanthroline)oxovanadate (V), PTEN Inhibitor I, PTP Inhibitor VIII
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (51V-NMR)
Formulario
solid
potencia
38 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
water: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[V]=O.[K+].n1c2c3ncccc3ccc2ccc1.OO.OO
InChI
1S/C12H8N2.K.2H2O2.O.V/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;2*1-2;;/h1-8H;;2*1-2H;;/q;+1;;;;
Clave InChI
MQPXOTNOFVCXDA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PTEN
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Muzyamba, M.C., et al. 1999. J. Physiol. 517, 421.
Drake, P.G., et al. 1996. Endocrinology137, 4960.
Bevan, A.P., et al. 1995. Am. J. Physiol.268, E60.
Bevan, A.P., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 10784.
Yale, J.F., et al. 1995. Diabetes 44, 1274.
Posner, B.I., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 4596.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable