546186
Coumarin 153
Dye content 99 %
Sinónimos:
2,3,6,7-Tetrahydro-9-(trifluoromethyl)-1H,5H,11H-[1]benzopyrano(6,7,8-ij)quinolizin-11-one, 2,3,6,7-Tetrahydro-9-trifluoromethyl-1H,5H-quinolizino(9,1-gh)coumarin, 8-Trifluoromethyl-2,3,5,6-4H-1,H-11-oxa-3a-aza-benzo[de]anthracen-10-one, Coumarin 540A
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
composición
Dye content, 99%
mp
164-168 °C (lit.)
λmáx.
422 nm (lit.)
422 nm
fluorescencia
λem 532 nm in ethanol (Lasing peak 550 nm, lasing range 521 - 605 nm (methanol), pump source XeCl (308 nm))
cadena SMILES
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2c3CCCN4CCCc(cc12)c34
InChI
1S/C16H14F3NO2/c17-16(18,19)12-8-13(21)22-15-10-4-2-6-20-5-1-3-9(14(10)20)7-11(12)15/h7-8H,1-6H2
Clave InChI
VSSSHNJONFTXHS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm