Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
313.35
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
259-825-1
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 97%
mp
140-144 °C (lit.), 146.22-147.36 °C (lit.)
λmax
436 nm, 437 nm in ethanol
ε (extinction coefficient)
≥39000 at 389-401 nm in ethanol at 0.01 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCOC(=O)C1=Cc2cc3CCCN4CCCc(c2OC1=O)c34
InChI
1S/C18H19NO4/c1-2-22-17(20)14-10-12-9-11-5-3-7-19-8-4-6-13(15(11)19)16(12)23-18(14)21/h9-10H,2-8H2,1H3
InChI key
VMJKUPWQKZFFCX-UHFFFAOYSA-N
Application
Laser dye.
Suitable as a laser dye
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?