257370
7-Amino-4-methylcoumarin
99%
Sinónimos:
Coumarin 120
About This Item
Productos recomendados
descripción
chromophore for enzyme substrates
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
223-226 °C (lit.)
λmáx.
354 nm in ethanol
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(N)ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5H,11H2,1H3
Clave InChI
GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.