Vitamines
Les vitamines sont des composés organiques essentiels au fonctionnement et à la croissance cellulaires dans les organismes vivants. La plupart des vitamines ne peuvent pas être synthétisées par l'organisme ; il est donc important qu'elles soient apportées par l'alimentation ou par des compléments alimentaires. Le rôle des vitamines fait l'objet de recherches constantes dans des disciplines telles que les sciences de l'alimentation/la nutrition, la recherche sur le métabolisme, la recherche sur le microbiome, la recherche agronomique et la recherche sur les maladies. Il s'agit de mieux comprendre comment elles agissent sur la croissance et la régénération cellulaires, les maladies et la santé en général. De plus, les vitamines sont souvent utilisées comme suppléments pour milieux de culture cellulaire, étant des substrats essentiels à la croissance et au développement des cellules.
Les 13 vitamines hydrosolubles et liposolubles essentielles sont : les vitamines A, C, D, E, K, B1 (thiamine), B2 (riboflavine), B3 (niacine), B5 (acide pantothénique), B7 (biotine), B6, B12 et B9 (acide folique ou folate). Nos composés peuvent être utilisés comme suppléments pour milieux de culture de micro-organismes aérobies et anaérobies afin d'améliorer la viabilité des cellules en multiplication, ainsi que pour l'isolement sélectif et la culture de micro-organismes.
Nous proposons une large gamme de vitamines (produits, mélanges, kits) pour la recherche. Nos produits sont disponibles en qualité ultrapure pour garantir l'homogénéité, la fiabilité et la qualité de vos recherches en sciences de la vie. Nous proposons par ailleurs une déclinaison de tailles et de poids de conditionnements ultramodernes, conçus pour limiter la dégradation des composés et assurer une conservation optimale.
Vitamines pour la culture cellulaire
Les milieux de culture cellulaire sont souvent supplémentés en sérum de veau fœtal (FBS), source essentielle de vitamines pour les cellules en croissance. Plusieurs formulations pour milieux sont également enrichies en certaines vitamines, ce qui permet de les utiliser sur un plus large spectre de lignées cellulaires. Les vitamines du groupe B font partie des vitamines nécessaires à la prolifération des cellules. Certains milieux sont également formulés avec une plus forte concentration en vitamines A et E. Parmi les autres vitamines que l'on retrouve fréquemment dans les formulations pour milieux, on peut citer la biotine, la riboflavine et la thiamine.
Produits
Ressources produits apparentées
- Article: Vitamin Mixtures – Plant Tissue Culture
Preparation of Solutions from Packaged Powder, Media Preparation using Vitamin Solutions, Vitamin Mixtures Composition Table
- Article: Vitamin E, Tocopherol, in Cell Culture
Importance and uses of vitamin E (tocopherol) in serum-free eukaryotic, including hybridoma and chinese hamster ovary (CHO), cell cultures.
- Article: Vitamin B12, Cobalamin, in Cell Culture
Importance and uses of Vitamin B12 in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell cultures.