1288500
USP
Gemfibrozil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)pentanoic acid, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
gemfibrozil
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
Clé InChI
HEMJJKBWTPKOJG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PPARA(5465)
Description générale
Application
- Gemfibrozil Capsules
- Gemfibrozil Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable