A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H11Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.15
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Diclofenac, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(Cl)=C1NC2=CC=CC=C2CC(O)=O
InChI
1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
InChI key
DCOPUUMXTXDBNB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Diclofenac is an orally available, potent and selective nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Diclofenac is used to treat pain and inflammatory diseases. It inhibits both cycloxygenase-1 (COX-1) and cycloxygenase-2 (COX-2).
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Gastrointestinal tract
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c