54775
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3.2 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne HPLC LiChrospher®, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.2 mm
Agence
suitable for USP L1
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
LiChrospher®
Ampleur du marquage
21% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 3.2 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
octadecyl
silica particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Colonne de garde