Merck
1.50838
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonyme(s) :
Cartouche pour HPLC TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"]
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Colonne LiChrospher® 100 RP-18 Endcapped (5 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
21.6% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Cartouche HPLC
LiChrospher® RP-18 Endcapped est un support en gel de silice sphérique fiable, polyvalent, produit de manière conventionnelle et possédant des propriétés de phase inverse postsilanisée du type C-18. Il est parfaitement adapté à la séparation des composés neutres, acides et faiblement basiques. Ce sorbant est disposé dans une cartouche de HPLC LiChroCART 250-4. Le raccordement au système de HPLC se fait via un support de cartouche manu-CART NT (1.51486).
Analysis Note
Pression : ≤ 100 bar
Plateaux théoriques (N/m) (toluène) : ≥ 50000
Symétrie (toluène) : 0,8 - 1,4
Facteur de capacité (toluène) : 1,0 - 2,5
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany