Accéder au contenu
1.50734
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonyme(s) :
Cartouche pour HPLC TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"]
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18)
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Colonne LiChrospher® 100 RP-18 Endcapped (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
feature
endcapped
Quality Segment
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18)
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
storage temp.
no temp limit
General description
Cartouches de CLHP
LiChrospher® RP-18 endcapped est un support en gel de silice sphérique à C18 endcapped, fiable et polyvalent, produit de façon conventionnelle, pour la chromatographie en phase inversée. Il est adapté pour la séparation des composés neutres, acides et basiques faibles. Ce sorbant est rempli dans une cartouche de CLHP LiChroCART 125-4. Le raccordement du système CLHP est réalisé à l′aide du portoir pour cartouches manu-CART NT (1.51486).
Analysis Note
Pression : ≤ 55 bar
Plateaux théoriques (N/m) (toluène) : ≥ 50000
Symétrie (toluène) : 0,8 - 1,4
Facteur de capacité (toluène) : 1,3 - 2,0
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13