SRP0105
HDAC-4 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HD4, HDACA, Histone deacetylase 4, Histone deacetylase A, KIAA0288
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥50% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
75.2 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HDAC4(9759)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable