Documents
SMB00502
Sigma-Aldrich
Fangchinoline
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(+)-Limacine, 7-O-Demethyltetrandine, Frangchinoline, Limacine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H40N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
608.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN([C@@]1([H])CC(C=C2)=CC=C2OC3=C(OC)C=CC4=C3)CCC5=C1C=C(OC6=C([C@@](C4)([H])N(C)CC7)C7=CC(OC)=C6O)C(OC)=C5
InChI
1S/C37H40N2O6/c1-38-14-12-24-19-31(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-32-18-23(8-11-30(32)41-3)17-29-35-25(13-15-39(29)2)20-34(43-5)36(40)37(35)45-33/h6-11,18-21,28-29,40H,12-17H2,1-5H3/t28-,29-/m0/s1
Clé InChI
IIQSJHUEZBTSAT-VMPREFPWSA-N
Description générale
A bisbenzylisoquinoline alkaloid found in Stephania tetrandra.
Actions biochimiques/physiologiques
Fangchinoline is a phytochemical that has been shown to elicit anti-cancer effects in prostate and breast cancer cell lines via inducing G1 cell cycle arrest. It has also been shown to inhibit cell proliferation and cell cycle progression in rat aortic vascular smooth muscle cells.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable