N8133
Nerve Growth Factor from Vipera lebetina venom
lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
NGF
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Nerve Growth Factor from Vipera lebetina venom, NGF, lyophilized powder, suitable for cell culture
Source biologique
Vipera Lebetina
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.2-20 μg/mL ED50/EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
protein 32.5 kDa
Conditionnement
pkg of 0.1 mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<10 EU/vial
Couleur
white to off-white
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable