M0654
Murashige and Skoog Basal Salt Macronutrient Solution
10 ×, liquid, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
Basal Salt Solution, Murashige and Skoog Medium
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
10 ×
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Variante de formule
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable