M0529
Murashige and Skoog Basal Salt Micronutrient Solution
10 ×, liquid, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
Murashige and Skoog Medium, Plant Growth Medium
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Concentration
10 ×
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Variante de formule
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable