L7880
β-Lactoglobulin A from bovine milk
≥90% (PAGE)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (PAGE)
Forme
powder
Poids mol.
18,363 Da by calculation
Technique(s)
HPLC: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... LGB(280838)
Description générale
Application
- as a calibrant for the calibration of the TriWave device
- as a standard in the detection and quantification of β-lactoglobulin in bovine milk by reverse-phase high performance liquid chromatography (HPLC)
- in the purification and molecular weight measurement of protease samples
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable