Key Documents
H7625
Sigma-Aldrich
D-Histidine monohydrochloride monohydrate
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
D-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.63
Numéro Beilstein :
4161356
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
D-Histidine monohydrochloride monohydrate, ≥98% (TLC)
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
254 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
O.Cl.N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m1../s1
Clé InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-ZJIMSODOSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
Autres remarques
Unnatural isomer of histidine.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Champe PC
Biochemistry (2005)