FLSAR
Somatic cell ATP releasing reagent
for ATP determination
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for ~1000 assays
Conditionnement
vial of 10 mL concentrate
Température de stockage
−20°C
Application
- for the measurement of adenosine triphosphate (ATP) in tissues and cultured cells
- to measure ATP content in oocytes
- to lyse the cells to measure ATP and adenosine diphosphate (ADP) content
Reconstitution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable