FLAAB
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) assay mix dilution buffer
lyophilized powder
Synonyme(s) :
ATP Assay Dilution Buffer, Assay Mix Buffer, Assay Mix for ATP
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Technique(s)
activity assay: suitable
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Composants
Reconstitution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable