Documents
C3809
Sigma-Aldrich
Ceftazidime hydrate
90.0-105.0%, contains ~10% sodium carbonate as stabilizer
Synonyme(s) :
1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-méthyléthoxy)imino]acétyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-én-3-yl]méthyl]pyridinium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H22N6O7S2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.58 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51284108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
Niveau de qualité
Pureté
90.0-105.0%
Forme
powder or crystals
Contient
~10% sodium carbonate as stabilizer
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(C)(O\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C[n+]3ccccc3)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c4csc(N)n4)C(O)=O
InChI
1S/C22H22N6O7S2.5H2O/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27;;;;;/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34);5*1H2/b26-13-;;;;;/t14-,18-;;;;;/m1...../s1
Clé InChI
NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
Description générale
Antibiotique à large spectre ; céphalosporine de troisième génération
Structure chimique : ß-lactame
Application
L′hydrate de ceftazidime est utilisé pour étudier l′effet de l′expression de la fixation et de l′inhibition des protéines fixatrices de la pénicilline (PBP), en particulier PBP3, sur la synthèse du mucopeptide de la paroi des cellules bactériennes. Il est également utilisé dans les études de susceptibilité bactérienne et pour sélectionner des colonies mutantes d′intérêt.
Actions biochimiques/physiologiques
Les céphalosporines, telles que la ceftazidime, perturbent la synthèse de la couche de peptidoglycane de la paroi des cellules bactériennes.
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver dans un endroit sec.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Neang S Ly et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 70(5), 1434-1442 (2015-02-26)
Colistin is an 'old' drug, which is being increasingly utilized due to limited therapeutic options. However, resistance emergence during monotherapy is concerning. Here, our objective was to optimize colistin combinations against Pseudomonas aeruginosa by profiling the time course of synergistic
Melissa D Barnes et al.
mBio, 9(6) (2018-12-13)
Pseudomonas aeruginosa produces a class C β-lactamase (e.g., PDC-3) that robustly hydrolyzes early generation cephalosporins often at the diffusion limit; therefore, bacteria possessing these β-lactamases are resistant to many β-lactam antibiotics. In response to this significant clinical threat, ceftolozane, a
Kristopher R Genschmer et al.
Cell, 176(1-2), 113-126 (2019-01-12)
Here, we describe a novel pathogenic entity, the activated PMN (polymorphonuclear leukocyte, i.e., neutrophil)-derived exosome. These CD63+/CD66b+ nanovesicles acquire surface-bound neutrophil elastase (NE) during PMN degranulation, NE being oriented in a configuration resistant to α1-antitrypsin (α1AT). These exosomes bind and
Borys Snopok et al.
The Analyst, 140(9), 3225-3232 (2015-03-13)
An ultra-sensitive gas phase biosensor/tracer/bio-sniffer is an emerging technology platform designed to provide real-time information on air-borne analytes, or those in liquids, through classical headspace analysis. The desired bio-sniffer measures gaseous 17α- ethinylestradiol (ETED) as frequency changes on a quartz
Ruud R G Bueters et al.
Pediatric research, 76(6), 508-514 (2014-08-29)
Many premature born neonates receive antibiotic drugs to treat infections, which are applied during active nephrogenesis. We studied the impact of clinical concentrations of gentamicin and alternatives, ceftazidime and meropenem, on ureteric branching. Mice metanephroi were dissected at embryonic day