14700C
EX-CELL® CD Hydrolysate Fusion
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Description
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Température de stockage
2-8°C
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable